Få mere at vide
2,3-dichlorbenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10313952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10313952 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10313952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365580050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 57915-78-3 | C7H5BrCl2 | 239,921 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorobenzyl bromide
Navn note 99%
CAS 57915-78-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5BrCl2
MDL nummer MFCD03701317
Mængde 5 g
Synonym 2,3-dichlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-dichlorobenzene, 2,3-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-2,3-dichlorotoluene, benzene,1-bromomethyl-2,3-dichloro, benzene, 1-bromomethyl-2,3-dichloro, acmc-209m1b
InChI nøgle PVIGUZZDWGININ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CBr
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2,3-dichlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 239.921
PubChem CID 2734602
Formel vægt 239.93
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.