Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11317466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317466 5 g 5g
11327466 25 g 25g
11337466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09506.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-60-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-60-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00035937
InChI nøgle YBONBWJSFMTXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, dichloro, dichlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dichloro, unii-i50f21ps1n, 2,3-dichlorobenzoylchloride, acmc-1cfin, 2,3-dichlorobenzoyl-chloride, ksc202s8t, 2, 3-dichlorobenzoyl chloride, 2,3-dcoc
PubChem CID 17944
IUPAC navn 2,3-dichlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Kogepunkt 140°C (14 mmHg)
Flammepunkt 167°C (332°F)
Lugt Pungent
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2575973
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 209.46
Procent renhed 98%