Få mere at vide
2,3-dichlorbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 17901705
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901705 100 g
17931595 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17901705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431950100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-45-3
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
Synonym Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
IUPAC navn 2,3-dichlorobenzoinsyre
SMIL OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzoic acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Formel vægt 189.9588