Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7080813
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11498783
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10522.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-45-3 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-45-3
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.007
MDL nummer MFCD00002413
InChI nøgle QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro benzoic acid, unii-cgp39qv5wf, benzoic acid, dichloro, 2,3-dichorobenzoic acid, cgp39qv5wf, dichlorobenzoic acid, lamotrigine impurity e, pubchem8198, acmc-209kmq
PubChem CID 5765
IUPAC navn 2,3-dichlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Mængde 10 g
Beilstein 1946217
Formel vægt 191.01
Procent renhed 98%