Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzenesulfonamide, 97%
Artikelnummer. 11330256
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330256 1 g 1g
11320256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32489.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 82967-94-0 | C6H5Cl2NO2S | 226.071 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82967-94-0
Molekylær formel C6H5Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.071
MDL nummer MFCD00464303
InChI nøgle QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
PubChem CID 8317947
IUPAC navn 2,3-dichlorobenzenesulfonamide
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Mængde 1 g
Formel vægt 226.08
Procent renhed 97%