Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 15700849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15700849 100 g Glasflaske 100g
10591671 25 g Glasflaske 25g
10760965 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15700849 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232671000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6334-18-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00010127
InChI nøgle LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC navn 2,3-dichlorbenzaldehyd
SMIL ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorobenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60,0 °C til 64,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 135g/mL
Kogepunkt 144,0 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CHO
Mængde 100 g
Beilstein 07, III, 878
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver