Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 61 °C til 65 °C |
| Tæthed | 1.33 |
| Kogepunkt | 143 °C til 145 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 508198 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 175.01 |
| Vis mere |