Få mere at vide
2,3-dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479362
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479362 50 g 50g
11489362 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479362 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10118.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6334-18-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00010127
InChI nøgle LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC navn 2,3-dichlorbenzaldehyd
SMIL ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Tæthed 1.33
Kogepunkt 143°C to 145°C (30 mmHg)
Flammepunkt 135°C (275°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1759
Beilstein 508198
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%