Få mere at vide
2',3'-Dichloroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11420543
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420543 1 g 1g
11430543 5 g 5g
11440543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12667.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56041-57-7 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56041-57-7
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00052988
InChI nøgle KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
PubChem CID 91986
IUPAC navn 1-(2,3-dichlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Dichloroacetophenone
Tæthed 1.293
Kogepunkt 106°C to 108°C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 1 g
Beilstein 2438815
Formel vægt 189.04
Procent renhed 98%