Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, TRC
Artikelnummer. 18013230
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18013230 50 g
18052220 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43411050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-58-2
Molekylær formel C8Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 227
Synonym 1,4-Cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dichloro-4,5-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-Chloro-5,6-dicyanoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-cyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-quinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 2,3-Dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-Dicyano-5,6-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,3-Dicyano-5,6-dichlorobenzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,2-benzenedicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-dicyano-p-benzoquinone, 5,6-Dicyano-2,3-dichloro-p-benzoquinone, DDQ, DDQ (oxidizing agent), Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, Dichlorodicyano-p-benzoquinone, Dichlorodicyanobenzoquinone, Dichlorodicyanoquinone, Dicyanodichloroquinone, NSC 401087, DDQ
IUPAC navn 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)C(=C(C#N)C1=O)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
Formel vægt 225.9337