Få mere at vide
2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527294
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10527294 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10414685 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527294 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56324CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-51-5
Molekylær formel C11H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 204.657
MDL nummer MFCD09064978
InChI nøgle AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
PubChem CID 24229567
IUPAC navn 2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.66
Procent renhed 97%