Få mere at vide
2-[3-(chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777885
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10777885 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10538823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36524CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-60-1
Molekylær formel C10H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 209.69
MDL nummer MFCD09025829
InChI nøgle SWICJACRAPFUKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-3-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 18525728
IUPAC navn 2-[3-(chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol
SMIL ClCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.7
Procent renhed 97%