Få mere at vide
2,3-butanedion, TRC
Artikelnummer. 30134450
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134450 500 mL
18030350 5 mL
18060240 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690030500ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-03-8
Molekylær formel C4 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
IUPAC navn butan-2,3-dion
SMIL CC(=O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione
Mængde 500 mL
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Formel vægt 86.0368