Learn More
2,3-butanedion, 99%
Product Code. 11484110
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11484110 10 g 10g
11492307 100 g 100g
11402317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11484110 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14217.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
2,3-Butanedion bruges til at danne triazin- og pteridinringsystemer ved cyklokondensation med aminer. Det bruges også til at inaktivere aminopeptidase-N og fungerer som en forløber for alfa-dioner. Det finder anvendelse i alkoholholdige drikkevarer, fødevarer, til at modificere arginylrester i proteiner og til at give en smøragtig smag til mikrobølgepopcorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Butanedion bruges til at danne triazin- og pteridinringsystemer ved cyklokondensation med aminer. Det bruges også til at inaktivere aminopeptidase-N og fungerer som en forløber for alfa-dioner. Det finder anvendelse i alkoholholdige drikkevarer, fødevarer, til at modificere arginylrester i proteiner og til at give en smøragtig smag til mikrobølgepopcorn.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, stærke baser, metaller, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 431-03-8
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00008756
InChI nøgle QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
IUPAC navn butan-2,3-dion
SMIL CC(=O)C(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 0.983
Kogepunkt 87 °C til 88 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.394
Mængde 10 g
FN nummer UN2346
Beilstein 605398
Merck Index 14,2966
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Butanedione
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione