Få mere at vide
2,3-butanedion, 99%
Artikelnummer. 10745171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745171 100 mL Glasflaske 100ml
10579990 5 mL Glasflaske 5ml
10755171 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10745171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.50 DKK
    315.65 DKK / 100ml
    Spare 35.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-03-8
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00008756
InChI nøgle QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
IUPAC navn butan-2,3-dion
SMIL CC(=O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4 °C til 2 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9850g/mL
Kogepunkt 88,0 °C
Flammepunkt 7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCOCH3
Brydningsindeks 1,3910 til 1,3990
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 769
Fieser 07,21
Merck Index 15, 2969
Specifik vægtfylde 0.985
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 200 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, meget opløseligt i acetone, opløseligt i olier, fedtstoffer, propylenglykol, glycerol, opløseligt i carbitoler, alle vigtige organiske solven, ts
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Butanedione
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.