Få mere at vide
2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 18°C to 20°C |
| Tæthed | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 180°C to 182°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004523 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Butanediol |