Få mere at vide
2-(3-Bromphenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10634005 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10061334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634005 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46110CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 85553-51-1
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.07
MDL nummer MFCD07775615
InChI nøgle YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
PubChem CID 10609118
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)furan
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromophenyl)furan
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%