Få mere at vide
2-(3-Bromphenoxy)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587684
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587684 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50210CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 92545-83-0
Molekylær formel C11H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 250.10
MDL nummer MFCD08741430
InChI nøgle CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
PubChem CID 21616612
IUPAC navn 2-(3-bromphenoxy)pyridin
SMIL BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 250.09
Procent renhed 97%