Få mere at vide
2-[3-(brommethyl)phenyl]thiophen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 253.16 |
| Procent renhed | 97% |