Få mere at vide
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitril, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 214.03 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |