Få mere at vide
2-(3-brom-4-fluorphenyl)acetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448808
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448808 1 g 1g
15468808 250 mg 250mg
15458808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62260.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501420-63-9
Molekylær formel C8H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 214.037
MDL nummer MFCD08458154
InChI nøgle ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 20113897
IUPAC navn 2-(3-brom-4-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 214.03
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile