Få mere at vide
2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30180319
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180319 1 g
30179932 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6330001G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5270-74-6
Molekylær formel C14 H10 Cl N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 339.75
Synonym 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
IUPAC navn 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
Formel vægt 338.9968
Procent renhed >95%