Få mere at vide
2,3,6-trifluorphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423464 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10423464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114152-23-7 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 6-Trifluorophenylacetic acid
CAS 114152-23-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111.0°C to 114.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H5F3O2
Lineær formel F3C6H2CH2COOH
MDL nummer MFCD00061217
Mængde 1 g
Synonym 2,3,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,6-trifluoro, pubchem7293, acmc-1c5f9, rarechem al bo 0509, 2,3,6-trifluorophenylaceticacid, 2,3,6-trifluorophenylaceitc acid, 2,3,6-trifluorobenzeneacetic acid
InChI nøgle QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F
IUPAC navn 2-(2,3,6-trifluorphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 190.12
PubChem CID 2777948
Formel vægt 190.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.