Få mere at vide
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10077052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10077052
Brand: Thermo Scientific Acros 384180010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 104451-70-9
Molekylær formel C7H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 160.10
MDL nummer MFCD00061195
InChI nøgle XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC navn 2,3,6-trifluorobenzaldehyde
SMIL FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 6-Trifluorobenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Kogepunkt 68°C to 70°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel F3C6H2CHO
Brydningsindeks 1.4870 to 1.489
Mængde 1 g
Formel vægt 160.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.