Få mere at vide
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459836
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11459836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20319.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104451-70-9
Molekylær formel C7H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 160.10
MDL nummer MFCD00061195
InChI nøgle XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC navn 2,3,6-trifluorobenzaldehyde
SMIL FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Tæthed 1.425
Kogepunkt 173°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 1 g
Beilstein 7701780
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 160.1
Procent renhed 97%