Få mere at vide
2,3,5-Triiodobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30138713
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138713 10 g
30006968 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79541510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-82-4
Molekylær formel C7 H3 I3 O2
Molekylvægt (g/mol) 499.81
Synonym 2,3,5-Triiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- (8CI, 9CI, ACI), 2,3,5-Triiodobenzoic acid (ACI), 2,3,5-TIBA, A 20812, Floraltone, Johnkolor, NSC 2582, TIB, TIBA, Triiodobenzoic acid
IUPAC navn 2,3,5-triiodobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Formel vægt 499.7267
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.