Få mere at vide
2,3,5-Triiodobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11397785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397785 25 g 25g
11387785 5 g 5g
11307795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02679.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-82-4 | C7H3I3O2 | 499,81 g/mol
2,3,5-Triiodbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af aromatisk jodholdig vinylmonomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodbenzoat) anvendt til fremstilling af røntgenfaste polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3,5-Triiodbenzoesyre er blevet brugt i
syntesen af aromatisk jodholdig vinylmonomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodbenzoat) anvendt til fremstilling af røntgenfaste polymerer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-82-4
Molekylær formel C7H3I3O2
Molekylvægt (g/mol) 499.81
MDL nummer MFCD00002420
InChI nøgle ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym floraltone, tiba, triiodobenzoic acid, johnkolor, benzoic acid, 2,3,5-triiodo, 2,3,5-tiba, caswell no. 890a, triiodobenzoic acid van, regin 8, kyselina 2,3,5-trijodbenzoova
PubChem CID 6948
ChEBI CHEBI:73175
IUPAC navn 2,3,5-triiodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(I)=CC(I)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Smeltepunkt 220 °C til 222 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1955088
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 499.81
Procent renhed ≥98%