Få mere at vide
2,3,5-Triiodobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11387785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387785 5 g 5g
11397785 25 g 25g
11307795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02679.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-82-4 | C7H3I3O2 | 499.81 g/mol
2,3,5-Triiodbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af aromatisk jodholdig vinylmonomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodbenzoat) anvendt til fremstilling af røntgenfaste polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3,5-Triiodbenzoesyre er blevet brugt i
syntesen af aromatisk jodholdig vinylmonomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodbenzoat) anvendt til fremstilling af røntgenfaste polymerer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-82-4
Molekylær formel C7H3I3O2
Molekylvægt (g/mol) 499.81
MDL nummer MFCD00002420
InChI nøgle ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym floraltone, tiba, triiodobenzoic acid, johnkolor, benzoic acid, 2,3,5-triiodo, 2,3,5-tiba, caswell no. 890a, triiodobenzoic acid van, regin 8, kyselina 2,3,5-trijodbenzoova
PubChem CID 6948
ChEBI CHEBI:73175
IUPAC navn 2,3,5-triiodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(I)=CC(I)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Smeltepunkt 220°C to 222°C
Mængde 5 g
Beilstein 1955088
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 499.81
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triiodobenzoicacid