Få mere at vide
2,3,5-Trifluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483547 250 mg 250mg
11316969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26826.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132992-28-0
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.121
MDL nummer MFCD00083547
InChI nøgle HHVKNKDKNBABCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,5-trifluoro, pubchem4205, intermediates-zcf02025, acmc-1c03i, 2,3,5-trifluorobenzeneacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl aceticacid
PubChem CID 2777946
IUPAC navn 2-(2,3,5-trifluorophenyl)acetic acid
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)F)CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trifluorophenylacetic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.12
Procent renhed 97%