Få mere at vide
2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602633
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602633 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10772273 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15701CB
Kemiske identifikatorer
CAS 321309-43-7
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD02682016
InChI nøgle JNHKHFADRGJMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-3,5-dimethylpyrazole, benzoic acid,2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl, 2-3,5-dimethylpyrazol-4-yl benzoic acid, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 2776446
IUPAC navn 2-(3,5-dimethyl-lH-pyrazol-4-yl)benzoesyre
SMIL CC1=C(C(C)=NN1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%