Få mere at vide
2-(3,5-difluorphenyl)ethanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170562
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10170562 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10783843 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10170562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04659CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 157033-24-4
Molekylær formel C8H5ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 190.574
MDL nummer MFCD00275597
InChI nøgle WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782723
IUPAC navn 2-(3,5-difluorphenyl)acetylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel F2C6H3CH2C(O)Cl
Mængde 250 mg
Synonym 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Formel vægt 190.58
Procent renhed 97%