Få mere at vide
2-(3,5-difluorphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101232
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10101232 10 g 10g
10072364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101232 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01685EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 122376-76-5
Molekylær formel C8H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 153.132
MDL nummer MFCD00061278
InChI nøgle OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC navn 2-(3,5-difluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel F2C6H3CH2CN
Mængde 10 g
Formel vægt 153.13
Procent renhed 97%