Få mere at vide
2-(3,5-difluorphenyl)eddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391307
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 10066992
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01687EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 105184-38-1
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
InChI nøgle IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC navn 2-(3,5-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%