Få mere at vide
2-(3,5-difluorphenyl)eddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082364
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10082364 100 g 100g
10066992 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01687FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 105184-38-1
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
InChI nøgle IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC navn 2-(3,5-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%