Få mere at vide
2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Cl3N3O3/c17-9-3-1-8(2-4-9)15(24)14-11(18)5-10(6-12(14)19)22-16(25)21-13(23)7-20-22/h1-7H,(H,21,23,25) |
| Formel vægt | 394.9631 |
| Procent renhed | >95% |