Få mere at vide
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile |
| CAS | 85068-32-2 |
| Molekylær formel | C10H5F6N |
| MDL nummer | MFCD00009904 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | N#CCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.14 |
| Procent renhed | 95% |