Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine, 97%
Artikelnummer. 11405187
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405187 5 g 5g
11415187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22600.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 653-11-2 | C6H4F4N2 | 180.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 653-11-2
Molekylær formel C6H4F4N2
Molekylvægt (g/mol) 180.11
MDL nummer MFCD00007575
InChI nøgle TYMFVEOXNZYYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine, 2,3,5,6-tetrafluorphenyl hydrazin, pubchem3300, acmc-20aoi4, tymfveoxnzyytf-uhfffaoysa, 2,3,5,6-tetrafluoro-phenylhydrazine, 1-2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine, 1-hydrazino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, hydrazine, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, 1-2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine #
PubChem CID 69552
IUPAC navn (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)hydrazine
SMIL NNC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Smeltepunkt 86°C to 92°C
Mængde 5 g
Beilstein 745777
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 180.11
Procent renhed 97%