Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 11391427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391427 5 g 5g
11381427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01916.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 53001-73-3 | C7H3BrF4 | 242.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53001-73-3
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 242.999
MDL nummer MFCD00013549
InChI nøgle QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 104377
IUPAC navn 3-(brommethyl)-1,2,4,5-tetrafluorbenzen
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Kogepunkt 79°C to 80°C (80 mmHg)
Brydningsindeks 1.4885
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2263041
Formel vægt 243
Procent renhed ≥98%