Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11436257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436257 25 g 25g
11416257 1 g 1g
11426257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25162.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4084-38-2 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4084-38-2
Molekylær formel C7H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 180.10
MDL nummer MFCD00792428
InChI nøgle AGWVQASYTKCTCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734029
IUPAC navn (2,3,5,6-tetrafluorphenyl)methanol
SMIL OCC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 220°C to 225°C
Lugt Recognizable
Mængde 25 g
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methanol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methan-1-ol, 2,3,5,6-tetrafluorobenyl alcohol, pubchem15529, acmc-209jh7, 2,3,5,6-tetrafluorbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,3,5,6-tetrafluoro
Formel vægt 180.1
Procent renhed 98%