Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluorfluorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride |
| Tæthed | 1.601 |
| Kogepunkt | 111 °C til 112 °C |
| Flammepunkt | 32 °C (89 °F) |
| Brydningsindeks | 1.379 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1978201 |
| Formel vægt | 218.07 |
| Procent renhed | 98% |