Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11480438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480438 5 g 5g
11490438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24592.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 651-80-9
Molekylær formel C7HF7
Molekylvægt (g/mol) 218.074
MDL nummer MFCD00012385
InChI nøgle ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 136465
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrafluor-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.601
Kogepunkt 111°C to 112°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.379
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1978201
Formel vægt 218.07
Procent renhed 98%