Få mere at vide
2,3,5,6-tetrafluorbenzenboronsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449109
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449109 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15449109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19826.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 511295-01-5 | C6H3BF4O2 | 193,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid
CAS 511295-01-5
Smeltepunkt ∼140 °C til 145 °C
Molekylær formel C6H3BF4O2
MDL nummer MFCD04039310
Mængde 1 g
Beilstein 9200167
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorophenyl boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, boronic acid, b-2,3,5,6-tetrafluorophenyl, acmc-209ks0, 2,3,5,6-tetrafluorophenylboranic acid, 2,3,5,6-tetrakis fluoranyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl-9ci
InChI nøgle SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
IUPAC navn (2,3,5,6-tetrafluorphenyl)borsyre
Molekylvægt (g/mol) 193.89
PubChem CID 2783275
Formel vægt 193.9
Procent renhed 99%