Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoroanisol, 97%
Artikelnummer. 11485677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485677 25 g 25g
11475677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24275.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2324-98-3
Molekylær formel C7H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 180.10
MDL nummer MFCD00000311
InChI nøgle AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrafluor-3-methoxybenzen
SMIL COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Tæthed 1.293
Kogepunkt 144 °C til 145 °C
Flammepunkt 41 °C (107 °F)
Brydningsindeks 1.428
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 180.1
Procent renhed 97%