Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoroanisole, 97%
Artikelnummer. 11475677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475677 5 g 5g
11485677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24275.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2324-98-3
Molekylær formel C7H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 180.10
MDL nummer MFCD00000311
InChI nøgle AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrafluor-3-methoxybenzen
SMIL COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Tæthed 1.293
Kogepunkt 144°C to 145°C
Flammepunkt 41°C (107°F)
Brydningsindeks 1.428
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 180.1
Procent renhed 97%