Få mere at vide
2,3,5,6-tetrafluor-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10460151 5 mg Glasflaske 5mg
1 options
Artikelnummer. 10460151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 29261-33-4 | C12F4N4 | 276,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Smeltepunkt 291,0 °C
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12F4N4
Mængde 5 mg
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, dichloroethan, eddikesyre
InChI nøgle IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
IUPAC navn 2-[4-(dicyanomethyliden)-2,3,5,6-tetrafluorcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
Molekylvægt (g/mol) 276.16
PubChem CID 2733307
Formel vægt 276.16
Procent renhed 95%