Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Kogepunkt | 185 °C til 187 °C |
| Brydningsindeks | 1.43 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Formel vægt | 233.09 |
| Procent renhed | 98% |