Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11405757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405757 1 g 1g
11415757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24326.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233,089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 651-83-2
Molekylær formel C7H2F7N
Molekylvægt (g/mol) 233.089
MDL nummer MFCD00091518
InChI nøgle FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
PubChem CID 616257
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Kogepunkt 185 °C til 187 °C
Brydningsindeks 1.43
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 233.09
Procent renhed 98%