Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7021797
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11412437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14278.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-11-5
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00002433
InChI nøgle HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 2696073
Formel vægt 212.2
Procent renhed ≥98%