Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11422437
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11422437
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14278.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-11-5
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00002433
InChI nøgle HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2696073
Formel vægt 212.2
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt