Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzoesyre, 98+%
Product Code. 11412437
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11412437 10 g 10g
11422437 50 g 50g
11432437 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11412437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14278.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212,201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 573-11-5
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00002433
InChI nøgle HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC navn 2,3,4-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Beilstein 2696073
Formel vægt 212.2
Procent renhed ≥98%